Learn More
CD90.2 Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: 30-H12, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
155.00€ - 312.00€
Spécification
Antigène | CD90.2 |
---|---|
Clone | 30-H12 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952168
|
EnquireBio
QAB52-PCP55-25UG |
25 μg |
155.00€
25µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942168
|
EnquireBio
QAB52-PCP55-100UG |
100 μg |
312.00€
100µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD90.2 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
21838 | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified |
30-H12 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_033408 | |
Thy1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |