Learn More
CD98/SLC3A2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2B10F5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CD98/SLC3A2 |
---|---|
Clone | 2B10F5 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16829155
|
Proteintech
66883-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16819155
|
Proteintech
66883-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The CD98/SLC3A2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD98/SLC3A2. This antibody recognizes human antigen. The CD98/SLC3A2 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
CD98/SLC3A2 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
6520 | |
Primary |
2B10F5 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG2a |