Learn More
Cdc20 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Cdc20 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816523
|
Proteintech
10252-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806523
|
Proteintech
10252-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Required for full ubiquitin ligase activity of the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C) and may confer substrate specificity upon the complex. Is regulated by MAD2L1: in metaphase the MAD2L1-CDC20-APC/C ternary complex is inactive and in anaphase the CDC20-APC/C binary complex is active in degrading substrates. The CDC20-APC/C complex positively regulates the formation of synaptic vesicle clustering at active zone to the presynaptic membrane in postmitotic neurons. CDC20-APC/C-induced degradation of NEUROD2 induces presynaptic differentiation.Spécification
Cdc20 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q12834 | |
991 | |
Cdc20 Fusion Protein Ag0295 | |
Primary | |
-20°C | |
CDC20 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CDC20, CDC20A, p55CDC | |
CDC20 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |