missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ CDC42EP1 Recombinant Protein

Marque:  Abnova™ H00011135-P01.10ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16126232

  • 335.00€ / 10µg
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spécification

Spécification

AAH09356
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
68.3
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MPGPQGGRGAATMSLGKLSPVGWVSSSQGKRRLTADMISHPLGDFRHTMHVGRGGDVFGDTSFLSNHGGSSGSTHRSPRSFLAKKLQLVRRVGAPPRRMASPPAPSPAPPAISPIIKNAISLPQLNQAAYDSLVVGKLSFDSSPTSSTDGHSSYGLDSGFCTISRLPRSEKPHDRDRDGSFPSEPGLRRSDSLLSFRLDLDLGPSLLSELLGVMSLPEAPAAETPAPAANPPAPTANPTGPAANPPATTANPPAPAATPTGPAANPPAPAASSTPHGHCPNGVTAGLGPVAEVKSSPVGGGPRGPAGPALGRHWGAGWDGGHHYPEMDARQERVEVLPQARASWESLDEEWRAPQAGSRTPVPSTVQANTFEFADAEEDDEVKV
BORG5/CEP1/MGC15316/MSE55
CDC42EP1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
11135
CDC42EP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CDC42EP1
Human
Recombinant
Solution
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions