missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDK3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CDK3 |
---|---|
Concentration | 0.8 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816555
|
Proteintech
55103-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806555
|
Proteintech
55103-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The antibody is specific to CDK3.
This gene encodes a member of the cyclin-dependent protein kinase family. The protein promotes entry into S phase, in part by activating members of the E2F family of transcription factors. The protein also associates with cyclin C and phosphorylates the retinoblastoma 1 protein to promote exit from G0.Spécification
CDK3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q00526, Q80YP0 | |
1018, 69681 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
CDK3 |
0.8 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CDK3, Cell division protein kinase 3, cyclin dependent kinase 3 | |
Cdk3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |