Learn More
Thermo Scientific™ Human CDK4/Cyclin D1, GST Tag Recombinant Protein
Human CDK4/Cyclin D1, GST Tag Recombinant Protein
624.00€ - 13780.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000066 I NP_4444284 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Kinase Assay |
Alias de gène | CDK4/Cyclin D1, CND1 |
Famille des kinases | CDK and CHK Kinase Family |
Espèces | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11585026
|
Thermo Scientific™
PV4400 |
10μg |
624.00€
10µg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15427182
|
Thermo Scientific™
PR8064A |
100μg |
2905.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10482902
|
Thermo Scientific™
PV4436 |
1 mg |
13780.00€
1mg |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CDK4 functions as a cell-cycle initiator protein. This protein is coexpressed and copurified with CyclinD1.Spécification
NP_000066 I NP_4444284 | |
CDK4/Cyclin D1, CND1 | |
Human | |
GST Tag | |
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
Kinase Assay | |
CDK and CHK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Baculovirus | |
Recombinant, Full Length |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.