Learn More
Human CDK7/Cyclin H/MNAT1, His Tag Recombinant Protein
Human CDK7/Cyclin H/MNAT1, His Tag Recombinant Protein
622.00€ - 7850.00€
Spécification
Alias de gène | CDK7/Cyclin H/MNAT1 |
---|---|
Espèces | Human |
Marqueur de protéine | His Tag |
Système d’expression | Baculovirus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10046842
|
Invitrogen
PV4186 |
1mg |
7850.00€
1mg |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15474603
|
Invitrogen
PR6749B |
100μg |
1804.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11553597
|
Invitrogen
PV3868 |
10μg |
622.00€
10µg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The trimeric complex of CDK7, cyclin H and MNAT1, functions as a Cdk-activating kinase (CAK). It is an essential component of the transcription factor TFIIH, that is involved in transcription initiation and DNA repair. This complex is thought to serve as a direct link between the regulation of transcription and the cell cycle.Spécification
CDK7/Cyclin H/MNAT1 | |
Human | |
His Tag | |
Baculovirus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.