Learn More
Molecular Probes™ CDP-Star™ Substrate (12.5 mM Concentrate)
Substrat CDP-Star™ (12,5 mM de concentrat)
Marque:  Molecular Probes™ T2309
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Code produit. 12624355
  • 5930.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
Ce substrat concentré CDP-Star™ est un substrat de phosphatase alcaline chimiluminescente prêt à l’emploi pour le transfert de protéines ou d’acides nucléiques sur les membranes de nitrate de cellulose. Ce substrat peut également être utilisé dans des dosages basés sur des solutions.
Ce substrat chimiluminescent CDP-Star™ pour phosphatase alcaline vous permet de détecter les molécules de phosphatase alcaline et marquées à la phosphatase alcaline avec une sensibilité, une vitesse et une facilité inégalées.
  • Le substrat chimiluminescent fournit des remplacements hautement sensibles pour le phosphate de méthylumbelliferyl (MUP) du substrat fluorogénique largement utilisé et nitrophénylphosphate du substrat colorimétrique (pNPP).
  • La luminescence de fond faible associée à une sortie lumineuse à haute intensité permet de détecter les étiquettes de phosphatase alcaline avec la sensibilité et le signal-bruit les plus élevés possibles.
    Ce substrat chimiluminescent polyvalent présente une sensibilité élevée dans les applications à membrane telles que le transfert Southern, Northern et Western. Ce substrat peut également être utilisé dans des dosages basés sur des solutions tels que les immunodosages, les dosages de sondes d’ADN, les dosages enzymatiques et les dosages de gènes rapporteurs. Les niveaux de lumière maximaux sont atteints en 10 minutes environ et l’émission de lumière persiste pendant plusieurs heures.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
  • Spécification
    Spécification
    Stockage à 4°C.
    Transfert Southern, Northern et Western
    50 ml
    Substrat de phosphatase alcaline (AP)
    Température ambiante
    Liquide
    CDP-Star™, NovaBright™
    Phosphatase alcaline
    Flacon(s)