Learn More
Molecular Probes™ CDP-Star™ Substrate (12.5 mM Concentrate)
Substrat CDP-Star™ (12,5 mM de concentrat)
Marque: Molecular Probes™ T2305
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Ce substrat concentré CDP-Star™ est un substrat de phosphatase alcaline chimiluminescente prêt à l’emploi pour le transfert de protéines ou d’acides nucléiques sur les membranes de nitrate de cellulose. Ce substrat peut également être utilisé dans des dosages basés sur des solutions.Ce substrat chimiluminescent CDP-Star™ pour phosphatase alcaline vous permet de détecter les molécules de phosphatase alcaline et marquées à la phosphatase alcaline avec une sensibilité, une vitesse et une facilité inégalées.
Ce substrat chimiluminescent polyvalent présente une sensibilité élevée dans les applications à membrane telles que le transfert Southern, Northern et Western. Ce substrat peut également être utilisé dans des dosages basés sur des solutions tels que les immunodosages, les dosages de sondes d’ADN, les dosages enzymatiques et les dosages de gènes rapporteurs. Les niveaux de lumière maximaux sont atteints en 10 minutes environ et l’émission de lumière persiste pendant plusieurs heures.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Stockage à 4°C. | |
Transfert Southern, Northern et Western | |
2 ml | |
Substrat de phosphatase alcaline (AP) | |
Température ambiante |
Liquide | |
CDP-Star™, NovaBright™ | |
Phosphatase alcaline | |
Flacon(s) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.