Learn More
Molecular Probes™ CDP-Star™ Substrate (12.5 mM Concentrate)
Substrat CDP-Star™ (12,5 mM de concentrat)
216.00€ - 5200.00€
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12664345
Afficher les documents
Molecular Probes™
T2304
1 ml
216.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 03-11-2021
Ajouter au panier
12674345
Afficher les documents
Molecular Probes™
T2305
2 ml
294.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié: 1
Ajouter au panier
12684345
Afficher les documents
Molecular Probes™
T2306
5mL
650.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 09-11-2021
Ajouter au panier
12694345
Afficher les documents
Molecular Probes™
T2307
10 ml
1220.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 09-11-2021
Ajouter au panier
12604355
Afficher les documents
Molecular Probes™
T2308
20 ml
2270.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 09-11-2021
Ajouter au panier
12624355
Afficher les documents
Molecular Probes™
T2309
50 ml
5200.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 09-11-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Ce substrat concentré CDP-Star™ est un substrat de phosphatase alcaline chimiluminescente prêt à l’emploi pour le transfert de protéines ou d’acides nucléiques sur les membranes de nitrate de cellulose. Ce substrat peut également être utilisé dans des dosages basés sur des solutions.
Ce substrat chimiluminescent CDP-Star™ pour phosphatase alcaline vous permet de détecter les molécules de phosphatase alcaline et marquées à la phosphatase alcaline avec une sensibilité, une vitesse et une facilité inégalées.
  • Le substrat chimiluminescent fournit des remplacements hautement sensibles pour le phosphate de méthylumbelliferyl (MUP) du substrat fluorogénique largement utilisé et nitrophénylphosphate du substrat colorimétrique (pNPP).
  • La luminescence de fond faible associée à une sortie lumineuse à haute intensité permet de détecter les étiquettes de phosphatase alcaline avec la sensibilité et le signal-bruit les plus élevés possibles.
    Ce substrat chimiluminescent polyvalent présente une sensibilité élevée dans les applications à membrane telles que le transfert Southern, Northern et Western. Ce substrat peut également être utilisé dans des dosages basés sur des solutions tels que les immunodosages, les dosages de sondes d’ADN, les dosages enzymatiques et les dosages de gènes rapporteurs. Les niveaux de lumière maximaux sont atteints en 10 minutes environ et l’émission de lumière persiste pendant plusieurs heures.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
  • FDS