missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CELA3B / ELA3B Mouse, Clone: CELA3B/1257, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | CELA3B / ELA3B |
---|---|
Clone | CELA3B/1257 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15980028
|
EnquireBio
23436-MSM2-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15970028
|
EnquireBio
23436-MSM2-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
CELA3B / ELA3B | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
23436 | |
Recombinant human CELA3B protein fragment (aa82-238) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
17kDa |
CELA3B/1257 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_031378 | |
CELA3B | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
Panc-28 or PANC1 cells. Pancreas |