Learn More
Applied Biosystems™ Cell Fractionation Buffer for PrepSEQ™ Nucleic Acid Sample Preparation Kit
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
3 flacons, 25 ml
Conditionnement:
25mL
Description
Cell Fractionation Buffer is used to process the mammalian cell pellet to obtain free Mycoplasma and then combine with the Mycoplasma pellet in the large scale PrepSEQ extraction protocol. This protocol can process up to 15 mL of sample (up to 106 cells/mL) for the detection of Mycoplasma.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cell Fractionation Buffer |
| À utiliser avec (application) | Mycoplasma detection |
| À utiliser avec (équipement) | PrepSEQ™ Nucleic Acid Sample Preparation Kit |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 3 flacons, 25 ml |