missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One CELLCOAT™ Microplaque à 96 puits, traitée au collagène de type I, à fond plat

Code produit 13062223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
13062223 Transparent 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13062223 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 655950
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Edge
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Couleur :transparent ; Stérilité :non stérile ; Couvercle :avec couvercle

Codage alphanumérique des puits
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 34 mm2
Array 8 x 12
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 25 à 340 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Collagène Type I
Type de puits Fond plat (puits en F)
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
FCR max. 4800 × g (rotor à godets oscillants)
Nbre par carton 20
Nb par paquet 5
Quantité 20/boîte
Plage de températures (métrique) Température ambiante
Modèle de puits Cheminée
Dimensions (L x l x H) 128 x 85 x 19 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.