Learn More
Greiner Bio-One Flacons de culture cellulaire Cellcoat™
Adhérence des cellules et un environnement cellulaire imitant l’état in vivo de la cellule. Les flacons de culture cellulaire Greiner Bio-One™ Cellcoat™ sont utilisés pour études de différenciation cellulaire, interactions cellules-matrice, liaison récepteur-ligand, expression et de régulation génétique, embryogenèse et développement d’organes, dépistage des médicaments et dosage de la sensibilité et culture de tumeurs primaires.
76.85€ - 1440.00€
Spécification
Matériau | PS |
---|---|
Type de goulot | Canted |
Revêtement de surface | Collagen Type I Protein |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11719492
|
Greiner Bio-One
690950 |
50 ml | Tube plongeur avec bouchon à joint LLM et filtre de 0,2 μm |
1440.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10621512
|
Greiner Bio-One
658950 |
250 ml | Writing area; Red filter screw cap |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Promotion de l’adhérence cellulaire, de la prolifération et de la croissance des cellules endothéliales, des hépatocytes, des cellules musculaires, des cellules phéochromocytomes (PC12) et d’autres types de cellules
- Durée de conservation : 24 mois à température ambiante
- Culture cellulaire dans un milieu sans sérum ou à sérum réduit
- Collagène de Type I de queue de rat
- Augmentation de l’efficacité de l’isolement et de la culture
- Produits prêts à l’emploi : utilisation immédiate, gain de temps
- Qualité homogène
- Stockable à température ambiante
Spécification
PS | |
Canted | |
Collagen Type I Protein | |
Oui |