Learn More
Corning™ Milieu de culture cellulaire liquide classique DMEM cellgro™
Les produits font l’objet de divers tests pour déterminer la fonctionnalité et la toxicité à l’aide d’une analyse de promotion de la croissance. Le milieu de culture cellulaire liquide classique DMEM Corning™ cellgro™ soutient la croissance de la culture cellulaire et la substitution du HCl pyridoxine pour le pyridoxal assure une meilleure stabilité par rapport à la formulation originale.
Marque:  Corning™ 10-102-CV
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 3.76000kg
Code produit. 15333611
  • 124.00€ / 6 pièces
En stock, prêt à être expédié : 8
Description
Description
  • Modification du milieu de base d’Eagle (BME) contenant quatre fois les concentrations d’acides aminés et de vitamines présentes dans le BME
  • La formulation originale a été utilisée pour la culture de cellules embryonnaires de souris
  • A été modifié pour prendre en charge la variété de cellules normales et transformées, telles que les cultures primaires de cellules de souris et de poulet
  • Les formulations peuvent différer en quantité ou en absence de composants tels que le glucose, le pyruvate de sodium, le bicarbonate de sodium et la L-glutamine
  • Testé pour déterminer le pH et l’osmolalité
  • Faibles niveaux d’endotoxines et absence de contamination
  • Testé pour l’endotoxine bactérienne à l’aide de l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule (LAL) par méthode chromogène
  • Osmolalité : H2O 335± mOsm/kg
  • Mycoplasme : Test négatif
  • Stérilité : Conforme
Spécification
Spécification
Liquid
12 Months
<0.25EU/mL
Inorganic Salts: 200mg/L CaCl2 (anhydrous), 0.1mg/L Fe(NO3)3.9H2O, 400mg/L KCl, 97.7mg/L MgSO4 (anhydrous), 6400mg/L NaCl, 125mg/L NaH2PO4.H2O, 3700mg/L NaHCO3; Amino Acids: 84mg/L L-Arginine. HCl, 62.57mg/L L-Cystine.2HCl, 869mg/L L-Aianyi-L-glutamine, 30mg/L Glycine, 42mg/L L-Histidine.HCl.H2O, 104.8mg/L L-Isoleucine, 104.8mg/L L-Leucine, 146.2mg/L L-Lysine. HCl, 30mg/L L-Methionine, 66mg/L L-Phenylalanine, 42mg/L L-Serine, 95.2mg/L L-Threonine, 16mg/L L-Tryptophan, 103.79mg/L L-Tyrosine.2Na.2H2O, 20mg/L L-Valine; Vitamins: 4mg/L D-Calcium pantothenate, 4mg/L Choline chloride, 4mg/L Folic Acid, 7.2mg/L i-Inositol, 4mg/L Nicotinamide, 4mg/L Pyridoxine. HCl, 0.4mg/L Riboflavin, 4mg/L Thiamine. HCl; Other: 4500mg/L D-Glucose, 15mg/L Phenol red. Na.
Corning glutagro™ supplement, 4.5g/L Glucose, Phenol red
2 to 8°C
6 x 500mL
1X
To assess growth promotion and cytotoxicity characteristics
DMEM Media
Sodium Pyruvate