Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs à bouchon filtrant en polystyrène CELLMASTER™ - Forme courte
Catalog Number p-7075444
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 125 ml
Surface de croissance cellulaire:
2 125 cm2
Pour une utilisation dans les cultures cellulaires. Les flacons rotatifs à bouchon filtrant en polystyrène Greiner Bio-One CELLMASTER™ - Forme courte favorisent l’adhérence cellulaire grâce à un traitement de surface physique.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
  • Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
  • Le bouchon à vis de sécurité garantit une fermeture hermétique, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Surface du flacon Manche rainuré
Type de bouchon Bouchon à vis filtrant
Diamètre (métrique) 122 mm
Hauteur (impériale) 10,6 in
Hauteur (métrique) 271 mm
Type de produit Flacon rotatif
Capacité (métrique) 2 125 ml
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 4,8 in
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
Matériau PS
Nbre par carton 2
Stérilité Stérile
Surface de croissance cellulaire 2 125 cm2
Certifiés Tests de produits finaux de classe IV USP
Format Forme courte
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire