Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Blue Cell Proliferation Kit, for flow cytometry
Le kit de prolifération cellulaire CellTrace Blue est utilisé pour le marquage in vitro et in vivo des cellules afin de tracer plusieurs générations à l’aide de la dilution de colorants par cytométrie en flux.
Marque:  Invitrogen™ C34568
280.00 EUR valable jusqu'au 2021-12-22
Utilisez le code promo "16346" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 15867961
  • 400.00€ / 1 kit
En stock, prêt à être expédié: 2
Description
Description
Le réactif CellTrace Blue est spécifiquement conçu pour l’excitation par un laser UV (à 355 nm ou 375 nm) et il peut être facilement multiplexé avec des réactifs et des anticorps excités par d’autres lasers couramment utilisés.
• Performances supérieures—la coloration vive à pic simple permet de visualiser plusieurs générations
• Stabilité du signal à long terme—bien retenu dans les cellules pendant plusieurs jours après la coloration
• Polyvalent—plusieurs couleurs sont disponibles pour une association aisée avec des anticorps ou des marqueurs de fonction cellulaire, comme GFP
• Protocole de coloration robuste et simple
Coloration fluorescente supérieure
Une analyse de prolifération par dilution de colorants réussie (voir figure ci-dessous) nécessite un colorant extrêmement vif pour distinguer les cellules marquées par fluorescence de l’auto-fluorescence après plusieurs divisions cellulaires. La coloration fluorescente intense procurée par le colorant CellTrace Blue permet la visualisation de cinq générations ou plus de cellules proliférant avant que le signal soit submergé par l’auto-fluorescence intrinsèque des cellules. Une coloration homogène et constante se traduit par peu de variation de la fluorescence entre les cellules d’une population, si bien que les générations distinctes sont visibles sans nécessiter l’utilisation d’un logiciel complexe de modélisation. La concentration de travail recommandée pour les cellules mononuclées de sang périphérique est de 5–10 µM. Toutefois, comme pour tous les réactifs utilisés dans la cytométrie en flux, pour obtenir un signal optimal, la titration des réactifs est fortement recommandée.
Rétention du signal à long terme
Contrairement aux colorants qui marquent la membrane lipidique des cellules, le colorant CellTrace Blue traverse facilement la membrane plasmique et se lie de façon covalente à l’intérieur des cellules où le colorant fluorescent, bien retenu et stable, fournit un signal constant, même après plusieurs jours dans un environnement de culture cellulaire. Le colorant CellTrace Blue se lie de façon covalente à toutes les amines libres à la surface et à l’intérieur des cellules et montre peu de cytotoxicité, avec un effet minimal observé sur la capacité de prolifération ou sur la biologie des cellules.
Multiplexage facile avec d’autres fluorophores
L’excitation UV et l’émission étroite du colorant CellTrace Blue en font un outil idéal pour le multiplexage car il se trouve en dehors des profils d’émission spectrale de la plupart des autres colorants et protéines fluorescentes.
Protocole de coloration robuste et simple
Le kit de prolifération cellulaire CellTrace Blue contient des flacons à usage unique pratiques de colorant sec permettant des expériences à petite échelle sans préparation de quantités excessives de colorant. Une solution mère est préparée en dissolvant le contenu d’un flacon dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) anhydre avant l’utilisation. Pour colorer 1 ml de cellules dans un milieu de culture exempt de protéines, il suffit en général d’utiliser 1 µl de cette solution mère. Les cellules doivent être colorées pendant 20 minutes à température ambiante en agitant doucement. Un bref lavage avec du milieu complet pourra alors absorber tout colorant restant dans la solution.
Spécification
Spécification
Fluorescent
355/410
180 analyses
Kit pour la prolifération cellulaire, bleu
CellTrace™Bleu
CellTrace™
Température ambiante