Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulase, purifiée par chromatographie, T. reesei
82.00€ - 212.00€
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15420337
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J64019.MD
250 mg
82.00€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
15416159
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J64019.03
1 g
212.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Cellulase has been used to degrade cello-oligosaccharides into glucose and to study the biodegradability of bioabsorbable bacterial cellulose (BBC) material. It has been used in a study to assess the differential regulation of the cellulase transcription factors XYR1, ACE2, and ACE. It is also applied in the biodegradation of paper products such as foolscap paper, filter paper, newspaper and office paper as well as microcrystalline cellulose. It is added to detergents to improve cleansing properties.