Learn More
Cellulose microcristalline, extra-pure, granulométrie moyenne 90 μm, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 382310050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 9004-34-6 Poids : 5.05000kg
Quantité | 5kg |
---|---|
Conditionnement | Récipient en plastique |
Description
Adjuvant de filtrationIdentifiants chimiques
9004-34-6 |
Spécification
Cellulose microcrystalline | |
(C12H20O10)n | |
Solubility in water: insoluble. | |
Poudre granulaire ou cristalline fine | |
1.5% max. | |
Récipient en plastique | |
Solubility in water: insoluble. | |
5 to 7 |
9004-34-6 | |
10ppm max. | |
Authentic | |
Extra pur | |
250 Micron <1% min., 75 Micron >45% min., 32 Micron >70% min. | |
0.05% max. | |
Blanc | |
5kg |