missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manta Diagnostics™ Filtres en nitrate de cellulose avec grille

200 filtres par boîte, emballage individuel

Marque:  Manta Diagnostics™ AL1

Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16635492

  • 72.77€ / 200 pièces


Date d’expédition estimée: 12-11-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Nitrate de cellulose
  • Diamètre de 47 mm
  • 200 par paquet
  • Emballage individuel
  • Produit stérile
Spécification

Spécification

Nitrate de cellulose
Stérile
47 mm
Oui
1
0,45 μm
Bleu
Non autoclavable
200
Vidéos
FDS
Documents
Certificats