Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres à membrane en nitrate de cellulose (ester de cellulose mixte), quadrillés, gris / blanc 0,45 μm, débit élevé
Les filtres à membrane en nitrate de cellulose (ester de cellulose mixte), quadrillés, gris/blanc 0,45 μm, débit élevé, Sartorius Stedim Biotech™ sont recommandés pour la détection des levures/moisissures, le dénombrement des particules et la microscopie.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ 130H6--50----ACR
Informations supplémentaires : Poids : 1.36900kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
- Filtres stériles conditionnés individuellement
- Gagnez un temps précieux
- Impression parfaite de grille
- Les diverses couleurs de filtres permettent d’obtenir le meilleur contraste avec les colonies ou les particules
- Taux de récupération exceptionnel des micro-organismes
- Membranes à débit élevé
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Compatible avec les solutions aqueuses (pH 4-8), les hydrocarbures et plusieurs autres solvants organiques
Spécification
Grille grise/blanche | |
0,45 μm | |
130 | |
115 à 145 μm |
Nitrate de cellulose (ester de cellulose mixte) | |
Stérile | |
1 000/boîte | |
50 mm |