missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutexil™ Rouleau d’essuie-main à dévidage central, lisse
Format de rouleau, essuie-tout à dévidage central avec surface lisse.
Marque: Mutexil™ 9073296
Informations supplémentaires : Poids : 5.51700kg
Description
- Applications multiples de nettoyage
- Format rouleau
- Conception à dévidage central
- Surface lisse
Spécification
Blanc | |
Rouleau | |
6 rouleaux/sachet, 48 sachets/boîte |