missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Plaque à 96 puits Centri-Sep™

Marque:  Applied Biosystems™ 4367821

Informations supplémentaires : Poids : 5.73790kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16370824

  • 4975.00€ / 50 pièces

Expédition estimée
09-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Includes: Ce kit contient 50 plaques à 96 puits Centri-Sep™

Description

Description

  • Traitement plus rapide que les colonnes d’ultrafiltration
  • séparations rapides et efficaces
  • Le tampon n’est pas présélectionné
  • Taille d’échantillon pratique de 20 à 100 μl
  • Format du gel sec
  • Conservation à température ambiante
  • Format microcentrifugeuse
Spécification

Spécification

96-well plate
Wet Ice
This kit contains 50 Centri-Sep™ 96 plates.
Centri-Sep™
Vidéos
Documents