Learn More
OHAUS™ Adaptateur pour centrifugeuses
Adaptateur pour centrifugeuses Multi
Marque:  OHAUS™ 30559413
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Code produit. 16642784
  • 235.00€ / 3 pièces
Date d’expédition estimée: 02-11-2021
Description
Description
  • Adaptateur pour différentes centrifugeuses Multi
  • Disponibles dans différentes capacités
Spécification
Spécification
FA x3
Profondeur : 60 mm
Adaptateur
250 ml
Centrifugeuse Multi 230 V FC5816, centrifugeuse Multi 230 V FC5714, centrifugeuse Multi 120 V FC5816R, centrifugeuse Multi 230 V FC5816R, centrifugeuse Multi 120 V FC5816, centrifugeuse Multi FC5916R 120 V, et centrifugeuse Multi FC5916 120 V