Learn More
OHAUS™ Adaptateur pour centrifugeuses
Adaptateur pour centrifugeuses Multi
Marque:  OHAUS™ 30564850
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Code produit. 16622794
  • 151.00€ / 2 pièces
Date d’expédition estimée: 29-10-2021
Description
Description
  • Adaptateur pour différentes centrifugeuses Multi
  • Disponibles dans différentes capacités
Spécification
Spécification
FB x2
Profondeur : 61,5 mm
Adaptateur
250 ml
Centrifugeuse Multi FC5916R 120 V et centrifugeuse Multi FC5916 120 V