Learn More
Hettich™ Adaptateur de rotors angulaires Hettich pour centrifugeuse
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 1463
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Pour rotors Hettich 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
Spécification
Adaptateur pour centrifugeuses | |
50 mL | |
1 |
Fond rond | |
Pour rotors Hettich 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 | |
1 |