Learn More
Hettich™ Adaptateur de rotors angulaires Hettich pour centrifugeuse
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 1447
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10502692
  • 37.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-05-2024
Description
  • Pour rotors Hettich 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
Spécification
Spécification
Adaptateur pour centrifugeuses
26 mm
Pour rotors Hettich 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
1
25 mL
100 mm
1