Learn More
OHAUS™ Accessoire pour godet de centrifugeuse
Accessoire pour centrifugeuses
Marque:  OHAUS™ 30553119
Informations supplémentaires : Poids : 1.62000kg
Code produit. 16632764
  • 520.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 16-05-2024
Description
  • Accessoire pour centrifugeuses
    • Centrifugeuse Multi FC5916R 120V
    • Centrifugeuse Multi FC5916 120V
Spécification
Spécification
Centrifugeuse Multi FC5916R 120 V et centrifugeuse Multi FC5916 120 V
MTP x2 V2