Learn More
OHAUS™ Rack pour centrifugeuse
Adaptateur pour centrifugeuse Multi FC5916R et centrifugeuse Multi FC5916
Marque:  OHAUS™ 30553130
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Code produit. 16622774
  • 314.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
  • Adaptateur pour centrifugeuses :
    • Centrifugeuse Multi FC5916R
    • Centrifugeuse Multi FC5916
Spécification
Spécification
7 x 50 ml
Centrifugeuse Multi FC5916R et centrifugeuse Multi FC5916
Profondeur : 29 mm
FA x2