Learn More
OHAUS™ Rack pour centrifugeuse
Adaptateur pour centrifugeuse Multi FC5916R et centrifugeuse Multi FC5916
Marque:  OHAUS™ 30553131
Informations supplémentaires : Poids : 0.72000kg
Code produit. 16632774
  • 314.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
  • Adaptateur pour centrifugeuses :
    • Centrifugeuse Multi FC5916R
    • Centrifugeuse Multi FC5916
Spécification
Spécification
7 x 50 ml
Centrifugeuse Multi FC5916R et centrifugeuse Multi FC5916
Profondeur : 29 mm
RB x2