Learn More
OHAUS™ Rack pour centrifugeuse
Adaptateur pour centrifugeuse Multi FC5916R et centrifugeuse Multi FC5916
Marque:  OHAUS™ 30553132
Informations supplémentaires : Poids : 0.72000kg
Code produit. 16642774
  • 314.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 27-05-2024
Description
  • Adaptateur pour centrifugeuses :
    • Centrifugeuse Multi FC5916R
    • Centrifugeuse Multi FC5916
Spécification
Spécification
8 x 30 ml
Centrifugeuse Multi FC5916R et centrifugeuse Multi FC5916
Profondeur : 26 mm
RB x2