Learn More
Microspec™ Tube à centrifuger avec fond conique
Tube à centrifuger en polyéthylène disponible non stérile ou stérilisé à l’OEt.
Marque: Microspec™ AF2
Informations supplémentaires : Poids : 3.10000kg
Description
- Fond conique
- Bouchon plat
- Pas de jupe
- PP
Spécification
Polypropylène | |
50 mL | |
50/sachet intérieur | |
Non autoclavable | |
Bouchon à vis | |
3000 x g |
Bleu | |
500 | |
Stérile | |
Conique | |
Oui |