Learn More
CEP250/CNAP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CEP250/CNAP1 |
---|---|
Concentration | 0.46 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16833164
|
Proteintech
14498-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16823164
|
Proteintech
14498-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 26-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Probably plays an important role in centrosome cohesion during interphase.Spécification
CEP250/CNAP1 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BV73 | |
11190 | |
CEP250/CNAP1 Fusion Protein Ag5925 | |
Primary | |
-20°C | |
CEP250 |
0.46 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
250 kDa centrosomal protein, C NAP1, Centrosomal protein 2, centrosomal protein 250kDa, CEP2, CEP250, CNAP1, C-NAP1 | |
CEP250 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |