Learn More
CEP63 Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène CEP63
Concentration 0.59 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16815854
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16268-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
16805854
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16268-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
This antibody can recognize all the four isoforms of CEP63 (56 kDa, 58 kDa, 63 kDa and 81 kDa).
CEP63 is a protein with six coiled-coil domains. The protein is localized to the centrosome, a non-membraneous organelle that functions as the major microtubule-organizing center in animal cells.
Spécification
Spécification
CEP63
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Canine, Human, Mouse, Rat
Q3UPP8, Q4KLY0, Q96MT8
28135, 300963, 477075, 80254
CEP63 Fusion Protein Ag9335
Primary
-20°C
CEP63
0.59 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
centrosomal protein 63kDa, Centrosomal protein of 63 kDa, CEP63
Cep63
IgG
Antigen Affinity Chromatography