Learn More
Hirschmann™ Distributeurs Ceramus™
Garantit une précision et une distribution de volume homogènes avec des résultats reproductibles indépendants de l’utilisateur. Les distributeurs Hirschmann Instruments™ Ceramus™ sont fabriqués en matériaux de haute qualité, ce qui leur permet de les utiliser à des températures de diverses amplitudes.
480.00€ - 1030.00€
Spécification
Type de produit | Distributeur |
---|---|
Matériau | Piston de céramique en oxyde d’aluminium, Vérin en verre Duran |
À utiliser avec (équipement) | Flacon |
Précision | 0.6 % |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10697501
|
Hirschmann™
9312000 |
0.2 à 1 ml |
480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10094630
|
Hirschmann™
9322000 |
0.4 à 2 ml |
480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10607511
|
Hirschmann™
9332000 |
1 à 5 ml |
480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10329890
|
Hirschmann™
9362000 |
10 à 60 ml |
753.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10156770
|
Hirschmann™
9342000 |
2 à 10 ml |
738.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10440981
|
Hirschmann™
9352000 |
5 à 30 ml |
1030.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour les volumes fixes et variables allant de 0,2 ml à 60 ml
- Le refroidisseur complet peut être stérilisé à la vapeur à 121°C sans être démonté
- Raccord fileté pour le tuyau d’aspiration
- Piston en céramique en oxyde d’aluminium de haute pureté
- Configuration numérique du volume, étalonné à vie
- Résistances chimique et thermique optimales des pièces acheminant le milieu
- Certificat de qualité individuel avec certificat de conformité
Spécification
Distributeur | |
Piston de céramique en oxyde d’aluminium, Vérin en verre Duran | |
Flacon | |
0.6 % |