Learn More
Nitrate de cérium(II) hexahydraté, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cerium(Iii) Nitrate Hexahydrate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | Ce(NO3)3 · 6H2O |
Numéro UN | 1477 |
Poids de la formule | 434.22g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | puriss. p.a. |
Conditionnement | Plastic Bottle |