Learn More
Alfa Aesar™ Oxyde de fer et de cérium, 20 % dans H2O, dispersion de nanoparticules, faible pH, APS <5,0 nm (nombre pondéré)
Marque: Alfa Aesar™ 047283.36
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Quantité. | 500g |
---|
Identifiants chimiques
MFCD02687051 | |
Cerium and iron mixed metal oxide in water at low pH |
Spécification
Cerium iron oxide | |
MFCD02687051 | |
Dispersible in water. | |
Liquide | |
Petroleum-like | |
Rouge à marron | |
500g |
20% in H2O, nanoparticle dispersion | |
Cerium and iron mixed metal oxide in water at low pH | |
CeO2:Fe2O3; =50:50 wt% | |
1.23 g/mL | |
<5.0nm APS Number Weighted | |
Low |