Learn More
Alfa Aesar™ Poudre de cerium, -200 mailles, 99,9 % (REO)
Marque:  Alfa Aesar™ 045909.06
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7440-45-1 Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 3078 Chem class : 4.3 Pack group : II
Quantité. 5 g
Code produit. 15432557
  • 211.00€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 3
Description
Description
  • Conditionnés sous Argon
Spécification
Identifiants chimiques
7440-45-1
140.116
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
23974
cerium
Ce
MFCD00010924
cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
CHEBI:33369
[Ce]
Spécification
Cerium powder
7440-45-1
Ce
UN3078
cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
[Ce]
Odorless
23974
Poudre
Air and moisture sensitive
5 g
(REO)
MFCD00010924
−200 Mesh
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
cerium
140.116
CHEBI:33369
99.9%
Argent
Vidéos
FDS Documents