Learn More
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large certifiées à faible teneur en particules
Catalog Number p-8002047
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
500 ml
Conçus pour le stockage de poudres sèches. Les flacons pour conditionnement à col large certifiés à faible taux de particules Boston™ sont en verre sodocalcique transparent.
  • Gradués, en verre transparent
  • Col large pour un accès facile
  • Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
  • Certifiés nettoyés pour un faible taux de particules, certificat d’analyse joint
Capacité 4,22 oz., 125 ml
Joint de fermeture PTFE
Matériau du bouchon Polyéthylène
Taille du bouchon 48-400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 51 mm
Hauteur (métrique) 102 mm
Type de produit Flacon gradué
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4,22 oz.
Procédure de nettoyage Eau purifiée USP
Couleur Transparent
Description Flacon à col large
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) 74mm
Quantité 24/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Certifications/Conformité Certificat d’analyse
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large