Learn More
Chlorure de césium, 99+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10518522
23.66 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
chlorure de césium
[Cl-].[Cs+]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
chlorure de césium
[Cl-].[Cs+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1290.0°C
Nom chimique ou matériau Cesium chloride
Point de fusion 646.0°C
Note relative au nom Pure
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Formule linéaire CsCl
Merck Index 15,201
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Densité 3.983g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.