missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Fluka™ Cesium chloride, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, 99.9%, Honeywell Fluka™

Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, 99.9%

Marque:  Honeywell Fluka™ 746487-500G

Code nomenclature Nacres: NA.23

Informations supplémentaires : CAS : 7647-17-8 Poids : 0.50000kg

Quantité. 500g
Emballage Poly Bottle

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15657020

  • 718.80€ / 500g


Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier

Description

Description

  • ≥95% for general laboratory use.
Spécification

Identifiants chimiques

7647-17-8
168.355
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
24293
cesium;chloride
ClCs
MFCD00010955
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]

Spécification

Cesium chloride
7647-17-8
ClCs
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium;chloride
24293
168.36
Reagent
Poly Bottle
500g
Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, 99.9%
100.0000%
CsCl
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
[Cl-].[Cs+]
168.355
CHEBI:63039
99.9%
3.98 g/cm3
645°C (literature)
Vidéos
FDS