Learn More
Chlorure de césium, à écoulement libre, qualité réactif, anhydre, 99,9 %, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7111976
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]
À écoulement libre, qualité réactif, anhydre, 99,9 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cesium chloride
Point de fusion 645°C (literature)
Note relative au nom Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, 99.9%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 100 g
Formule linéaire CsCl
Nom IUPAC caesium(1+) chloride
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reagent
Conditionnement Poly Bottle
Densité 3.98 g/cm3