Learn More
Chlorure de césium, Puriss. p.a., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15693510
Click to view available options
Quantité:
100 g
6 x 100 g
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
chlorure de césium
[Cl-].[Cs+]
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
chlorure de césium
[Cl-].[Cs+]
Puriss. p.a., ≥99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cesium chloride
Point de fusion 645°C (literature)
Note relative au nom Puriss. p.a., ≥99.5%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 6 x 100 g
Formule linéaire CsCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Flacon poly
Densité 3.98 g/cm3