Learn More
Alfa Aesar™ Orthovanadate de césium, 99,9 % (base métallique)
Marque:  Alfa Aesar™ 039211.09
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 34283-69-7 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3288 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 10g
Code produit. 11393598
  • 113.00€ / 10g
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
34283-69-7
MFCD00210609
cesium orthovanadate, tricaesium 1+ vanadate 3-
Spécification
Cesium orthovanadate
(Base des métaux)
UN3288
It is soluble in water.
Poudre
−100 Mesh
34283-69-7
MFCD00210609
cesium orthovanadate, tricaesium 1+ vanadate 3-
513.65
99.9%
10g
Vidéos
FDS Documents