Learn More
Césium, solution étalon de plasma, Cs 1000 μg/ml, Alfa Aesar™, Specpure™
Marque:  Alfa Aesar 013825.AD
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 50mL
Code produit. 11391369
  • 54.75€ / 50mL
En stock, prêt à être expédié : 5
Identifiants chimiques
534-17-8
325.819
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Dicésium ; carbonate
CCs2O3
MFCD00134037
10796
C(=O)([O-])[O-].[Cs+].[Cs+]
Spécification
Cesium
534-17-8,7697-37-2,7732-18-5
CCs2O3
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Dicésium ; carbonate
10796
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
50mL
Nitric acid: 5.0%; Cesium carbonate: 0.122%; Water: 94.878%
Clear liquid
MFCD00134037
C(=O)([O-])[O-].[Cs+].[Cs+]
325.819
Liquide
Incolore
Vidéos
FDS Documents