missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CETP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

129.00€ - 349.00€

Spécification

Antigène CETP
Concentration 0.23 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16801694
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13459-1-AP-20UL
20 μL
129.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16891684
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13459-1-AP-150UL
150 μL
349.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Cholesteryl ester transfer protein (CETP) transfers cholesteryl esters between lipoproteins. CETP may effect susceptibility to atherosclerosis.
Spécification

Spécification

CETP
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P11597
1071
CETP Fusion Protein Ag3923
Primary
-20°C
CETP
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CETP, HDLCQ10, Lipid transfer protein I
CETP
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications