Learn More
Fisherbrand™ Portoir en chaîne pour tubes
Personnalisable dans de nombreuses positions pour répondre à vos besoins Le portoir en chaîne pour tubes Fisherbrand™ peut maximiser l’espace de paillasse jusqu’à 16 puits.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Description
- Modifié pour une utilisation dans de multiples applications, notamment dans les bains-marie ou de glace, dans les plateaux de phlébotomie, dans une boîte de transport d’échantillon Duraporter™ ou n’importe où un portoir pour tubes est nécessaire
- Optimisez l’espace de paillasse précieux en pouvant accueillir des tubes de différentes tailles (tubes de 5 / 15 ml et de 15-17 mm) dans un portoir configurable
- La conception ouverte permet l’exposition aux bains-marie et de glace et permet de réduire les erreurs d’identification
- Créez différentes formes et tailles de portoirs avec jusqu’à 16 puits selon les besoins
- Liez ensemble plusieurs boîtes de portoirs en chaîne pour répondre aux exigences de configuration des portoirs pour tubes plus importants
- Couleurs assorties pour faciliter l’identification des tubes ou des tests
- Non autoclavable
Spécification
Chain Tube Rack | |
Not Autoclavable | |
Tubes (15 mL) | |
16 | |
94 x 27mm | |
27 mm | |
0.16 kg |
Variable | |
Assorted (Blue, Green, Yellow, Natural) | |
Polypropylene | |
16/Pk. | |
94 mm | |
17 mm |