Learn More
CHAPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228496
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
75621-03-3
C32H58N2O7S
614.9
MFCD00012116
UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
134129639
3-[diméthyle-3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyle-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yle]pentanoyle]amino]propyle]azaniumyle]propane-1-sulfonate
CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
75621-03-3
C32H58N2O7S
614.9
MFCD00012116
UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
134129639
3-[diméthyle-3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyle-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yle]pentanoyle]amino]propyle]azaniumyle]propane-1-sulfonate
CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Le CHAPS, 3-[(3-cholamidopropyl)diméthylammio]-1-propanesulfonate, numéro CAS 75621-03-3, est un détergent zwitterionique non dénaturant qui peut être utilisé pour solubiliser les protéines membranaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le CHAPS (3-((3-cholamidopropyl) diméthylammio)-1-propanesulfonate) est un détergent non dénaturant zwitterionique
  • Il convient aux applications nécessitant une protection de la conformation des protéines natives
Applications
  • Le CHAPS peut être utilisé pour la solubilisation et la purification des protéines membranaires
  • Il s’avère également utile en association avec des détergents non ioniques comme le Triton X-100
  • Il peut être utilisé comme détergent zwitterionique non dénaturant pour l’étude de la chimie membranaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau CHAPS
Point de fusion 267.2°C to 271.4°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 4.46 to 4.65 % N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,2043
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols like methanol and ethanol
Poids de la formule 614.9
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline