Learn More
Charbon de bois, technique, actif, lavé à l’acide, Fisher Chemical
Click to view available options
250 g, pot de poudre en plastique
Description
250g, récipient de poudre en plastique
Spécification
CAS | 7440-44-0 |
Point de fusion | 3652°C |
Couleur | Noir |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Formule moléculaire | C |
Numéro MDL | 133992 |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 12g/mol |
Forme physique | Solide |