Learn More
Charbon de bois, Technique, poudre de décoloration, activé, Fisher Chemical
42.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
55.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
55.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Spécification
Point de fusion | 3652°C |
Couleur | Noir |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 12g/mol |
Forme physique | Poudre solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Charbon actif
- Attention
- Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 2
- H252-Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer.
- P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.